Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Fast) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 8 tube
Este conjunto de base y retenedor de 8 tubos se utiliza con tiras de 8 tubos Fast (0,1 ml) en los analizadores genéticos de la serie 3500.
Marca: Applied Biosystems™ 4410233
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Este producto incluye 4 conjuntos de retenedores y bases. | |
Tira de 8 pocillos | |
Secuenciación | |
4 juego | |
Temperatura ambiente |
Conjunto de base y retenedor (rápido), 4 conjuntos, tiras de 8 pocillos, 0,1 ml, tipo de tubo de tiras, para analizadores genéticos 3500/3500xL, temperatura ambiente | |
Analizador genético 3500, analizador genético 3500xL | |
Conjunto base | |
0,1 mL | |
Tubo de tira |
Para uso exclusivo en investigación