Learn More
SI Analytics™ Resistance Thermometer
SI Analytics™ Resistance Thermometer is used to measure temperature and changes resistance when there is a change in temperacture.
312.00€ - 364.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Termómetros de resistencia |
---|---|
Temperatura máxima | 135 °C |
Temperatura mín. (métrico) | − 30 °C |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +135 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10129660
|
SI Analytics™
285105254 |
120 mm | W 5790 NN |
322.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10243841
|
SI Analytics™
285105262 |
170 mm | W 5791 NN |
338.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10643402
|
SI Analytics™
285105287 |
120 mm | W 5980 NN |
312.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10749074
|
SI Analytics™
285119030 |
120 mm | W 2180-KOAX |
364.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Use to measure temperature
- Comes equipt with plugs
- Sensors Pt 1000
Especificaciones
Termómetros de resistencia | |
135 °C | |
− 30 °C | |
De -30 °C a +135 °C |