Learn More
Eppendorf™ Pipetas Research™ plus
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas incorporan un cono de punta cargado por resorte, una opción de ajuste secundario y una visualización del volumen mejorada.
Marca: Eppendorf™ 3125000109
920.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.61600kg
Descripción
- Pipeta de desplazamiento de aire para un pipeteo preciso de soluciones acuosas
- Disfrute de las diferencias de peso y fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera se ha diseñado de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita el esfuerzo de la mano y del brazo
- Cono de punta con resorte (Disponible para todas las pipetas de hasta 1 ml) para reducir al mínimo las fuerzas de fijación de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
- Eppendorf Research plus ofrece una fuerza de expulsión de punta de tan baja como 3,6 N
- Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para una mejor precisión durante el pipeteo de diversos líquidos difíciles de dispensar, tales como el etanol, o incluso durante el pipeteo a altas altitudes. Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
- Capacidad para esterilizar en autoclave la pipeta completa o solo la parte inferior de acuerdo con sus necesidades para garantizar un funcionamiento sin contaminación
- Con la pantalla de canales, siempre puede utilizar la pipeta en la misma posición.
- Aumente su flexibilidad y elimine los canales individuales según sea necesario
Especificaciones
Ninguno | |
Autoclavable | |
Eppendorf™ Investigación™ Plus™ | |
Research™ Plus™ | |
De 100 a 5 μl | |
Ergonómico |
No | |
Amarillo claro | |
24 | |
Pipeta manual | |
4 Digits | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |