Learn More
Eppendorf™ Research™ plus EU-IVD Single Channel Fixed Volume Pipette, Blue
Meets the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.
Marca:  Eppendorf™ 3121000120
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020374
  • 183.80€ / cada uno
Envío estimado: 16-05-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pipeta de desplazamiento de aire para un pipeteo preciso de soluciones acuosas
  • Disfrute de las diferencias de peso y fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera se ha diseñado de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita el esfuerzo de la mano y del brazo
  • Cono de punta con resorte (no disponible para pipetas de 5 ml y 10 ml) para una mínima fuerza de fijación de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
  • Eppendorf Research plus ofrece una fuerza de expulsión de punta de tan baja como 3,6 N
  • Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para una mejor precisión durante el pipeteo de diversos líquidos difíciles de dispensar, tales como el etanol, o incluso durante el pipeteo a altas altitudes. Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
Especificaciones
Especificaciones
±0,6%
Punta de pipeta de 1000 μl
Esterilizable en autoclave
1000 μl
Dispositivo de diagnóstico «in vitro» de conformidad con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de octubre 27, 1998
Cono para puntas accionado por resorte, eyector, botón de funcionamiento azul