Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Research™ plus (EU-IVD), Multicanal, variable
Siempre centrándonos en las necesidades de los científicos. La pipeta mecánica ultraligera Eppendorf Research plus no sólo satisface las más altas necesidades de precisión y exactitud, sino que también le proporciona una mayor flexibilidad y ergonomía.
Marca:  Eppendorf™ 3122000086
Detalles adicionales : Peso : 0.61600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16212391
  • 954.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
14-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pipeta de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas
  • Sienta la diferencia en el peso y las fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera está diseñada de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita la tensión en la mano y el brazo
  • El cono para puntas accionado por resorte (disponible para todas las pipetas hasta 1 mL) para unas fuerzas mínimas de fijación de las puntas ayuda a reducir el esfuerzo
  • La baja fuerza de expulsión de puntas de la Eppendorf Research plus es de tan solo 3,6 N
  • Ajuste su pipeta en segundos para una mayor exactitud al pipetear varios líquidos difíciles como el etanol o incluso al pipetear a grandes altitudes. Restablecer ajustes de fábrica sin calibración
  • Esterilice la pipeta completa en autoclave o solamente la parte inferior según sus necesidades para asegurar la descontaminación.
  • Disfrute de una excelente flexibilidad y elija entre pipetas monocanal de volumen fijo o variable, así como entre pipetas multicanal de 8, 12, 16 y 24 canales
  • Con el indicador de canales, puede utilizar siempre la pipeta en la misma posición.
  • Aumente su flexibilidad y retire canales individuales cuando sea necesario
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Ergonomic
Pearl White
24
None
Manual Pipette
Eppendorf Research™ plus (EU-IVD)
20 to 1 μL
Videos
Documentos
The Research™ plus pipette is designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic medical device to be used as intended. This pipette is an in vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. It is intended exclusively for indoor use and for operation by qualified staff.