Learn More
Minigrip™ Bolsas con área de escritura Chroma Gesellschaft™ Minigrip™ resellables
Etiquete el contenido de bolsas con facilidad. Las bolsas de escritura resellables Minigrip™ proporcionan tres barras blancas específicamente diseñadas para escribir con rotulador o bolígrafo.
Marca:  Minigrip™ BAJ-340-060B
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001044
  • 3.80€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polietileno
  • Resellable
  • Esterilizable en autoclave
  • Tres líneas de escritura para el etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
Bolsa resellable
140mm
Transparente
140 mm
Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Paquete de 100
PE (polietileno)