Learn More
Brady™ Repositionable Tapes (B-581)
Indoor/outdoor marking film. Brady repositionable tapes/labels are designed with special adhesive to easily remove and re-apply.
Marca:  Brady™ 114725
Detalles adicionales : Peso : 0.15420kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11523944
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Series de cinta sugeridas: R4400; R6000; R6900
Amarillo
Vinilo (B-581)
Impresora BMP™71
1 unidad
0,005 in
50 ft
1 in
Acrílico, Extraíble
Satinado
Cinta recolocable
1
-40°C a +82°C
0,127 mm
15,2 m
2,54 cm