Learn More
Brady™ Repositionable Tapes (B-581)
Indoor/outdoor marking film. Brady repositionable tapes/labels are designed with special adhesive to easily remove and re-apply.
75.30€
Especificaciones
Descripción | Series de cinta sugeridas: R4400; R6000; R6900 |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Extraíble |
Acabado | Satinado |
Material | Vinilo (B-581) |
Tipo de producto | Cinta recolocable |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11513944
|
Brady™
114724 |
Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11523944
|
Brady™
114725 |
Amarillo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Series de cinta sugeridas: R4400; R6000; R6900 | |
Satinado | |
Cinta recolocable | |
1 | |
-40°C a +82°C | |
0,127 mm | |
15,2 m | |
2,54 cm |
Acrílico, Extraíble | |
Vinilo (B-581) | |
Impresora BMP™71 | |
1 unidad | |
0,005 in | |
50 ft | |
1 in |