Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Plunger for XCHANGE Syringes
Replacement plungers for gas tight syringes.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 2930980
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289283
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Replacement plungers for gas tight syringes
  • Designed to match the specific syringe barrel to maintain a gas tight seal
Especificación
Especificación
23 G
0.32 mm
2.5mL
Bevel
0.32mm
0.63mm
56mm
Videos