Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Parts for Model 960
Marca:  Thermo Scientific™ 96014
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10059150
  • 154.36€ / cada uno
Envío estimado: 17-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La sonda del agitador automático también se puede utilizar con medidores Orion Star.
Especificaciones
Especificaciones
Tubo y conector para botella de solución de trabajo a dispensador, tubo y conectores para dispensador a sonda de dispensador
Kit de tubos