Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needle for NanoVolume Syringes
Range of quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 035060
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288583
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Needle length is the exposed length of needle
  • Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Especificaciones
Especificaciones
23 G
0.63mm
70mm
0.365mm
5μL
Nozzle Tipped Needle
Videos