Learn More
Thermo Scientific™ Conjuntos de tapa de repuesto y juntas para Fiberlite™ F14-6 x 250y rotores de ángulo fijo
Utilice estos conjuntos de tapa y juntas de repuesto con los rotores de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y.
Marca: Thermo Scientific™ 022-062034
Detalles adicionales : Peso : 0.05264kg
Descripción
Utilice estos conjuntos de tapa de repuesto y juntas Thermo Scientific™ para Fiberlite™ F14-6 x 250y con los rotores de ángulo fijo que se incluyen.
Incluye:
Los kits de actualización de juntas tóricas incluyen cinco juntas tóricas, tres paquetes de grasa de juntas tóricas y 4 onzas. Limpiador de laboratorio FiberClene (017-0024)
Especificaciones
Junta tórica de la tapa | |
Para Fiberlite F14S-6x250y |