Description
This product is designed to remove ionic and organic contaminates down to trace levels from DI pure water.
RephiDuo U Pack 2 for MilliQ Century™ systems. Comparable to QGARD00D2.
Compatible with following Millipore™ systems:
- Milli-Q Academic™
- Milli-Q Biocel™
- Milli-Q Element™
- Milli-Q Gradient™
- Milli-Q Synthesis™
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| For Use With (Equipment) | Water Purification System |
| Type | Cartidge Kit |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.