Learn More
Corning™ Puntas™ de jeringa de pipeta repetitiva Step-R, N sobre-estériles
Las puntas de jeringa de pipetador repetitivo Corning™ Step-R™, no estériles, proporcionan una dispensación precisa y de desplazamiento positivo de líquidos viscosos o volátiles.
Marca:  Corning™ 6624
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15883895
  • 61.15€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideales para líquidos viscosos, densos y volátiles
  • Incrementos mínimos impresos en la propia jeringa
  • Administre con precisión la dosis seleccionada
  • Fabricada en polipropileno y polietileno de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Dispensación de líquidos viscosos y volátiles
100/paq.
5 mL
ISO8655
No estéril
100
5 mL