Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ OADC Enrichment
Remel OADC Enrichment is used in Middlebrook Media.
141.00€ - 1115.00€
Especificaciones
Descripción | Enriquecimiento OADC |
---|---|
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Enriquecimiento OADC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13436039
|
Thermo Scientific™
R450603 |
100 mL |
141.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12674697
|
Thermo Scientific™
R450605 |
500 mL |
363.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11903262
|
Thermo Scientific™
R450602 |
10 x 20 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15258987
|
Thermo Scientific™
R450604 |
10 × 100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Remel OADC Enrichment is used in Middlebrook Media.
Especificaciones
Enriquecimiento OADC | |
Líquido | |
Enriquecimiento OADC |