Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Se utilizan para la identificación de antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30959201
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12673648
  • 102.00€ / cada uno
Envío estimado: 19-07-2021
Descripción
Descripción
Remel Agglutinating Sera, Salmonella O is used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella.
Especificaciones
Especificaciones
Modo positivo
Salmonela O
Factor 40 de salmonela O (grupo R)
2 ml/vial
Grupo R
Sueros aglutinantes
Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
2 ml