Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Se utilizan para la identificación de antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30958901
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12643648
  • 97.77€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-09-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Especificaciones
Factor 35 de salmonela O (grupo O)
Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
2 ml/vial
2 ml