Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Se utilizan para la identificación de antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30958401
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12677569
  • 97.78€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
Especificaciones
Especificaciones
Salmonella O Factor 20 (group C2)
somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test
2mL/Vial
2mL