Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30161501
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12789290
  • en la oferta / cada uno
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Especificaciones
Salmonella H (gst)
antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
2 ml/vial
2 ml