Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30161901
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12729300
  • 101.84€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Especificaciones
Salmonella H (lv)
antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
2 ml/vial
2 ml