Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30161701
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12709300
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Especificaciones
Salmonella H (k)
antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
2 ml/vial
2 ml