Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30161401
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12679997
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
Especificaciones
Especificaciones
Salmonella H (gq)
flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test
2mL/Vial
2mL