Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30162501
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12680008
  • 99.97€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
Especificaciones
Especificaciones
Salmonella H (z4, z23)
flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test
2mL/Vial
2mL