Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca:  Thermo Scientific™ R30162401
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12677419
  • 107.00€ / cada uno
Envío estimado: 27-07-2021
Descripción
Descripción
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella.
Especificaciones
Especificaciones
Modo positivo
Sueros aglutinantes
antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
2 ml
Salmonella H
Salmonella H (z)
2 ml/vial