Learn More
Sal de Reinecke, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734724
46.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13573-16-5
C4H10CrN7S4·H2O
354.46
MFCD00150925
Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13573-16-5
C4H10CrN7S4·H2O
354.46
MFCD00150925
Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Reinecke salt
Punto de fusión 270.0°C
Color Rojo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Índice Merck 15, 8248
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.46
Grado Reactivo ACS
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Sensibilidad Passes Test
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Reinecke salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.