Learn More
Cytiva Filtro de jeringa Uniflo, membrana de celulosa regenerada
Ofrece una compatibilidad general con una amplia gama de disolventes acuosos y no acuosos. El filtro de jeringa Uniflo Whatman™, membrana de celulosa regenerada, es una unidad de filtro hidrófilo desechable que es mecánicamente estable con baja unión de proteínas, además de bajos niveles extraíbles para minimizar la contaminación.
Marca: Cytiva 10463462
Detalles adicionales : Peso : 1.14000kg
Descripción
Los filtros de jeringa Whatman Uniflo son unidades de filtro desechables diseñadas para proporcionar una filtración limpia a partir de pequeños volúmenes de hasta 10 ml (filtros de 13 mm) o 100 ml (filtros de 25 mm).
- Combina una calidad superior con una eficacia económica
- Disponible con diferentes tipos de membrana con una carcasa de polipropileno sobremoldeado
- Una gama de tamaños y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de la aplicación de filtración
- Impresión de inyección de tinta individual en el filtro para facilitar la identificación
- Embalado en una caja de plástico reciclable, limpia y compacta para optimizar el espacio de sobremesa
Especificaciones
Single-use | |
Regenerated Cellulose | |
Non-sterile | |
HPLC sample filtration | |
Hydrophilic | |
500 | |
Resealable, recyclable plastic boxes | |
500 Pack | |
Up to 100 mL (Sample) | |
29.2 mm |
Aqueous and nonaqueous samples | |
0.45 μm | |
0.65 cm2 | |
Polypropylene | |
Female Luer Lock | |
Male Slip Luer | |
67.5 psi | |
UNIFLO Syringe Filter | |
24.5 mm | |
25 mm |