Learn More
Grant Instruments™ Unidad de refrigeración de la serie Grant R
Los baños de circulación refrigerados Grant R4 y R5 proporcionan una fuente de refrigeración de precisión para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura. Adecuados para su uso tanto en circulación de bucle abierto como cerrado (es decir, recipiente remoto, abierto o cerrado). Los modelos incluyen un grifo de drenaje y un relé para controlar el encendido/apagado de la refrigeración.
Marca:  Grant Instruments™ R5
Detalles adicionales : Peso : 47.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11496447
  • 6490.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Selección de dos unidades base de refrigeración y cuatro baños de circulación calefactados, escala de temperatura de - 47°C a 100°C (según el modelo)
  • Estabilidad: hasta ±0.01 °C
  • Drenaje frontal con válvula sin derrames
  • Segura: termostato de protección frente a congelación del agua e interruptor de alta presión de 27 bar
  • 3 programas predefinidos
Especificación
Especificación
575mm
414mm
12L
120 o 230 V
585mm
12 l
De − 47 a 100 °C
Videos