Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrífugas refrigeradas
Utilice estas centrífugas para una gran variedad de aplicaciones. Las centrífugas refrigeradas Sigma™ ofrecen un funcionamiento sencillo y cómodo.
en la oferta
Especificaciones
Refrigerado | Sí |
---|---|
Rotor incluido | Sí |
Tipo | Centrífuga refrigerada |
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
Descripción
- Universal refrigerated benchtop centrifuges
- Rotor cooling also possible at standstill
- CFC-free R134a refrigerant
- Quick cool program Rapid Temp
- Assured +4°C at maximum speed with all rotors
Especificaciones
Sí | |
Sí | |
Centrífuga refrigerada | |
230 V, 50 Hz |