Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R, refrigerada
La Centrifuge 5920 R se caracteriza por una capacidad y un rendimiento extraordinariamente altos. Su capacidad de hasta 4 x 1.000 mL / 52 tubos cónicos de 50 mL la convierte en el equipo ideal para aplicaciones de alto rendimiento.
Marca:  Eppendorf™ 5948000860
Detalles adicionales : Peso : 152.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825143
  • 12610.00€ / 1 set
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los rotores de amortiguación y adaptadores alojan tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL
  • Opciones de rotor de placas para la centrifugación de todo tipo de placas: MTP, PCR o Deepwell Plates
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 mL a 50 mL
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 21.194 × g (13.700 rpm)
  • Tapones y tapas Eppendorf QuickLockEppendorf QuickLock™ herméticos a los aerosoles permiten un cierre rápido y ergonómico de la lengüeta de bloqueo de la tapa
  • Tapa de centrifugadora con cierre de tapa suave
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo
  • El diseño compacto ahorra espacio valioso en la mesa
  • Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
Especificación
Especificación
10 s to 99 h 59 min, with continuous run function, short-spin
4 x 1000mL
Yes
Universal buckets and adapter for round bottom tubes
Benchtop Centrifuge
Between -11 to 40°C
13,500rpm
Keypad
S-4xUniversal-Large
230 V, 50 - 60 Hz (GB)
Videos