Learn More
Cole-Parmer™ Gel de cambio de fase de paquete refrigerante
Mantenga los materiales sensibles a la temperatura adecuada. Vuelve al estado de gel cuando se descongela.
Marca: Cole-Parmer™ 06347-76
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La fórmula de cambio de fase dura un 15 % más que los paquetes de gel estándar
- Cuatro formulaciones de 0 a -23 °C (de 32 a -10 °F)
- No tóxico y reutilizable
Especificaciones
19,7 cm | |
7,75 in | |
1,18 in | |
48 oz | |
1419,5 mL | |
-1 °C (30 °F) |
10,5 in | |
26,7 cm | |
3 cm | |
1360 g | |
Paquete frío y suave de cambio de fase -1 °C (30 °F) , 1,4 l (48 oz) | |
26,7 x 19,7 x 3 cm |