Learn More
3M™ Gafas de seguridad con lentes de policarbonato Refine serie 300
Catalog Number p-8006616
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Bronce
Proporciona una cobertura excelente con menos huecos en los que residuos flotantes peligrosos pueden dañar los ojos. Las gafas de seguridad antiniebla y resistentes a los arañazos 3M™ Refine 300 se han diseñado especialmente para adaptarse a las formas de cabeza y cara más pequeñas.
  • Available in 2 lens colors
  • Slim frame design for younger or female users
  • Integrated side shield for added protection
  • Soft, padded adjustable nose bridge provides a comfortable fit
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Azul
N.° por paquete 1/paquete
Lens Material Polycarbonate