Learn More
3M™ Gafas de seguridad con lentes de policarbonato Refine serie 300
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Bronce
Descripción
- Available in 2 lens colors
- Slim frame design for younger or female users
- Integrated side shield for added protection
- Soft, padded adjustable nose bridge provides a comfortable fit
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, sector farmacéutico |
Color de marco | Azul |
N.° por paquete | 1/paquete |
Lens Material | Polycarbonate |