Learn More
Abnova™ RedTaq DNA Polymerase
RedTaq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
Marca: Abnova™ D0012.500Units
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Se ha demostrado que la enzima no tiene la actividad exonucleasa 3′-5′.
- La enzima ha demostrado tener un alto rendimiento de amplificación y ser estable a altas temperaturas.
- La adición de tinte inerte no interferirá en la reacción.
- Confirmación visual de que se ha añadido la enzima y de que se ha producido una mezcla adecuada de los componentes de la reacción.
- Las muestras se pueden cargar directamente en un gel de agarosa para electroforesis sin adición de colorante de carga.
Especificaciones
Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
PCR | |
Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |
500 unidades | |
1 unidad/µl |