Learn More
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers are suitable for high temperatures and are used in combination with a flask, bottle, or tube.
Marca: Kartell™ 0114700
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
- Uso genérico
- Caucho rojo
- Forma cónica
- Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Rojo | |
Investigación de laboratorio general | |
43 x 60 mm | |
60mm | |
Caucho |
Tapón cónico | |
60 mm | |
43mm | |
25/paq. | |
Cónicos |