Learn More
Kartell™ Tapón, cónico, caucho rojo, diámetros superior e inferior 37 × 28 mm, altura de 37 mm
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
Marca:  Kartell™ 0114200
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12657805
  • 17.90€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
  • Uso genérico
  • Caucho rojo
  • Forma cónica
  • Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
37 mm
28mm
25/paq.
Cónicos
Investigación de laboratorio general
28 x 37 mm
37mm
Caucho