missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Tapón, cónico, caucho rojo, diámetros superior e inferior 45 × 34 mm, altura de 45 mm

Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.

Marca:  Kartell™ 0114400

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 12647775

  • 25.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.

  • Uso genérico
  • Caucho rojo
  • Forma cónica
  • Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales