Learn More
Kartell™ Tapón, cónico, caucho rojo, diámetros superior e inferior 48 × 37 mm, altura de 50 mm
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
Marca: Kartell™ 0114500
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
- Uso genérico
- Caucho rojo
- Forma cónica
- Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Rojo | |
50 mm | |
37mm | |
48mm | |
Caucho |
Investigación de laboratorio general | |
37 x 50 mm | |
Tapón cónico | |
25/paq. | |
Cónicos |