Learn More
Kartell™ Tapón, cónico, caucho rojo, diámetros superior e inferior 42 × 32 mm, altura de 41 mm
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
Marca:  Kartell™ 0114300
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12617775
  • 21.90€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
  • Uso genérico
  • Caucho rojo
  • Forma cónica
  • Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
41 mm
32mm
42mm
Caucho
Investigación de laboratorio general
32 x 41 mm
Tapón cónico
25/paq.
Cónicos