missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Tapón, cónico, caucho rojo, diámetros superior e inferior 32 × 25 mm, altura de 34 mm

Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.

Marca:  Kartell™ 0114000

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 10439782

  • 49.40€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.

  • Uso genérico
  • Caucho rojo
  • Forma cónica
  • Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales