Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de caucho rojo
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
Marca: Kartell™ 0113600
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
- Uso genérico
- Caucho rojo
- Forma cónica
- Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Rojo | |
24 mm | |
14mm | |
20mm | |
Caucho |
Investigación de laboratorio general | |
14 x 24 mm | |
Tapón cónico | |
25/paq. | |
Cónicos |