Learn More
Kartell™ Conical 2 Hole Stopper
Red rubber stoppers suitable for high temperatures and for use in combination with a flask, bottle, or tube
Marca: Kartell™ 0384800
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Hecho de caucho rojo
- Forma cónica
- Tiene dos orificios
- Para uso genérico de laboratorio
Especificaciones
Rojo | |
45 mm | |
6 mm | |
25/paq. | |
2 | |
Cónicos |
Tapón cónico | |
34mm | |
45mm | |
Caucho | |
6 mm |