Learn More
Corning™ Bandeja para hielo rectangular, Midi de 4 l
Bandejas EVA multifunción que proporcionan una alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales
119.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31,1 x 22,2 x 11,4 cm
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 4 l
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15582871
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432103
Verde
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15522881
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432107
Verde lima
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15512881
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432106
Naranja
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15592871
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432104
Azul
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15502881
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432105
Rojo
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15532881
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432108
Rosa
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15542881
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432109
Morado
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Description
Las bandejas para hielo Corning son bandejas multifuncionales que proporcionan una excelente alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales. EVA tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica como los dispositivos de administración de fármacos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no «transpiran» ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo.“” Ideales para su uso con hielo, hielo seco (- 78 °C), nitrógeno líquido (- 196 °C), alcohol o soluciones salinas, o soluciones calientes (+ 93 °C). Disponibles en una variedad de colores.
  • Recipientes de espuma de etilvinilacetato (EVA) no tóxico y reciclable para su uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y pulpas de alcohol.
  • Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
Specifications
Specifications
31,1 x 22,2 x 11,4 cm
1 unidad
4 l
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications