Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) SOD1 / Superoxide Dismutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6714-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_571369.1
SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Research Use Only
sod1
Recombinant Protein
E. coli
MVNKAVCVLK GTGEVTGTVY FNQEGEKKPV KVTGEITGLT PGKHGFHVHA FGDNTNGCIS AGPHFNPHDK THGGPTDSVR HVGDLGNVTA DASGVAKIEI EDAMLTLSGQ HSIIGRTMVI HEKEDDLGKG GNEESLKTGN AGGRLACGVI GITQ
Greater than 86.2% as determined by SDS-PAGE.
30553
500 μg
Not determined.
Full Length
Zebrafish
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol