Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish Metallothionein-2 Protein
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Metallothionein-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9826-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058791
Cantidad Precio
1 1415.00€ / 200 microgramos
3 1320.48€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
10-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001124525.2
Metallothionein-2 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Zebrafish
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100174951
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
mt2
Recombinant Protein
Yeast
MDPCECAKTG TCNCGATCKC TNCQCTTCKK SCCSCCPSGC SKCASGCVCK GNSCGSSCCQ