missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Zebrafish Metallothionein-2 Protein

A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Metallothionein-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9826-ye-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16048791

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001124525.2
Metallothionein-2 Protein
Research Use Only
mt2
Recombinant Protein
Yeast
MDPCECAKTG TCNCGATCKC TNCQCTTCKK SCCSCCPSGC SKCASGCVCK GNSCGSSCCQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100174951
1 mg
Not determined.
Full Length
Zebrafish
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales