Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish d2hgdh, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) d2hgdh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7418-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001074066.1
d2hgdh, mitochondrial Protein
Research Use Only
d2hgdh
Recombinant Protein
E. coli
ANPANPSAAP PRLPFSRVTQ EDLSFFRALL PGRTITDPDL LKSSNVDWLK TVQGSSDVLL RPKTTEGVSQ ILRYCNERNL AVCPQGGNTG LVGGSVPVFD EIILSTSLMN QVFAFDNISG ILTCQAGCVL ENLSHYLEER DFIMPLDLGA KGSCHIGGNV STNAGGLRLL RYGSLRGTVL GLEVVLADGH VLNCLATLRK DNTGYDLKQL FIGSEGTLGV ITAVSILCPR KPKAVNVAFL GCSSFQQLLE TFQCCRGMLG EILSAFEFLD ASCMNLLEKH LKLTNPITEC PFYIVIETAG SNATHDEEKL HQFLEEVMTS SLVTDGTVAT EATKIKALWS LRERVTEALT HEGYTYKYDI SLPVEKIYDL VQDMRRHLGG MAKNVVGYGH VGDGNLHLNI TSPSKDFDLL AAIEPYVYEW TSQWKGSISA EHGLGLKKRN YIYYSKPSEA VALMGSIKAM LDPKGILNPY KTLPDNIN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
565889
500 μg
Not determined.
Full Length
Zebrafish
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol