Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus VEGF E (Orf Virus) Protein
A cDNA sequence encoding the VEGF E (Orf Virus) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7720.00€
Especificaciones
Nombre | Virus VEGF E (Orf Virus) Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The biological activity was determined (1) by the ability to induce VEGFR-2/KDR receptor phosphorylation in PAE/KDR cells and (2) in a cell proliferation assay using primary HUVECs. The ED50 for this effect is typically 1-5ng/ml. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15985548
|
enQuireBio™
QP10912-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965548
|
enQuireBio™
QP10912-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975548
|
enQuireBio™
QP10912-1MG |
1 mg |
7720.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Virus VEGF E (Orf Virus) Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKLLVGILVA VCLHQYLLNA DSNTKGWSEV LKGSECKPRP IVVPVSETHP ELTSQRFNPP CVTLMRCGGC CNDESLECVP TEEVNVTMEL LGASGSGSNG MQRLSFVEHK KCDCRPRFTT TPPTTTRPPR RRR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The biological activity was determined (1) by the ability to induce VEGFR-2/KDR receptor phosphorylation in PAE/KDR cells and (2) in a cell proliferation assay using primary HUVECs. The ED50 for this effect is typically 1-5ng/ml. | |
Virus | |
His | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing PBS. |