Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Perth 16/09 Protein
A cDNA sequence encoding the Perth 16/09 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Nombre | Virus Perth 16/09 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922239
|
enQuireBio™
QP13010-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942239
|
enQuireBio™
QP13010-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932239
|
enQuireBio™
QP13010-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Virus Perth 16/09 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Virus | |
His | |
The H3N2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPMQKLPGN DNSTATLCLG HHAVPNGTIV KTITNDQIEV TNATELVQSS STGEICDSPH QILDGKNCTL IDALLGDPQC DGFQNKKWDL FVERSKAYSN CYPYDVPDYA SLRSLVASSG TLEFNNESFN WTGVTQNGTS SACIRRSKNS FFSRLNWLTH LNFKYPALNV TMPNNEQFDK LYIWGVHHPG TDKDQIFLYA QASGRITVST KRSQQTVSPN IGSRPRVRNI PSRISIYWTI VKPGDILLIN STGNLIAPRG YFKIRSGKSS IMRSDAPIGK CNSECITPNG SIPNDKPFQN VNRITYGACP RYVKQNTLKL ATGMRNVPEK QTRHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |