missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Virus Parvovirus B19 VLP VP1 Protein

A cDNA sequence encoding the Parvovirus B19 VLP VP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

235.00€ - 1815.00€

Especificaciones

Nombre Virus Parvovirus B19 VLP VP1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Virus
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12966-100UG
100 μg
235.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15932099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12966-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15942099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12966-5000UG
5 mg
910.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Virus Parvovirus B19 VLP VP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Virus
Untagged
Greater than 90.0% as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Parvovirus B19 VLP VP1 protein solution is supplied in PBS pH 7.4 and 0.02% Sodium azide.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications