missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii ROP4 Protein

A cDNA sequence encoding the T. gondii ROP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

238.00€ - 1815.00€

Especificaciones

Nombre Toxoplasma Gondii T. gondii ROP4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Toxoplasma Gondii
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15994319
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13668-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15914329
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13668-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15904329
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13668-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Toxoplasma Gondii T. gondii ROP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Toxoplasma Gondii
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM Glutathione, 1.5M urea and 50% glycerol.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications